missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

10-Deacetyl-7-xylosyl Paclitaxel (62%), TRC

Produktkod. 30349969
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30349969 50 mg
30362044 10 mg
30351520 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30349969 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD19896550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 90332-63-1
Molekylformel C50 H57 N O17
Molekylvikt (g/mol) 943.98
Synonym Benzenepropanoic acid, β-(benzoylamino)-α-hydroxy-, (2aR,4S,4aS,6R,9S,11S,12S,12aR,12bS)-12b-(acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-2a,3,4,4a,5,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-6,11-dihydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-5-oxo-4-(β-D-xylopyranosyloxy)-7,11-methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-9-yl ester, (αR,βS)-, Benzenepropanoic acid, β-(benzoylamino)-α-hydroxy-, 12b-(acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-2a,3,4,4a,5,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-6,11-dihydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-5-oxo-4-(β-D-xylopyranosyloxy)-7,11-methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-9-yl ester, [2aR-[2aα,4β,4aβ,6β,9α(αR*,βS*),11α,12α,12aα,12bα]]-, 7,11-Methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxete, benzenepropanoic acid deriv., 10-Deacetyl-7-xylosylpaclitaxel, 10-Deacetyl-7-xylosyltaxol, 10-Deacetylpaclitaxel 7-xyloside, 10-Deacetyltaxol 7-xyloside, 7-Xylosyl-10-deacetylpaclitaxel, 7-Xylosyl-10-deacetyltaxol, 7β-Xylosyl-10-deacetyltaxol
IUPAC-namn [(1S,2S,3R,4S,7R,9S,10S,12R,15S)-4-acetyloxy-15-[(2R,3S)-3-benzamido-2-hydroxy-3-phenylpropanoyl]oxy-1,12-dihydroxy-10,14,17,17-tetramethyl-11-oxo-9-[(2S,3R,4S,5R)-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]oxy-6-oxatetracyclo[11.3.1.03,10.04,7]heptadec-13-en-2-yl] benzoate
LEDER CC(=O)O[C@@]12CO[C@@H]1C[C@H](O[C@@H]3OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)[C@]4(C)[C@@H]2[C@H](OC(=O)c5ccccc5)[C@]6(O)C[C@H](OC(=O)[C@H](O)[C@@H](NC(=O)c7ccccc7)c8ccccc8)C(=C([C@@H](O)C4=O)C6(C)C)C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 10-Deacetyl-7-xylotaxol
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C50H57NO17/c1-25-31(65-45(61)38(56)35(27-15-9-6-10-16-27)51-43(59)28-17-11-7-12-18-28)22-50(62)42(67-44(60)29-19-13-8-14-20-29)40-48(5,41(58)37(55)34(25)47(50,3)4)32(21-33-49(40,24-64-33)68-26(2)52)66-46-39(57)36(54)30(53)23-63-46/h6-20,30-33,35-40,42,46,53-57,62H,21-24H2,1-5H3,(H,51,59)/t30-,31+,32+,33-,35+,36+,37-,38-,39-,40+,42+,46+,48-,49+,50-/m1/s1
Formel vikt 943.3626
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.