Läs mer
10-Deacetyl-7-xylosyl paclitaxel, MedChemExpress
Beskrivning
10-Deacetyl-7-xylosyl paclitaxel is a Paclitaxel (a microtubule stabilizing agent
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 10-Deacetyl-7-xylosyl paclitaxel |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 90332-63-1 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C50H57NO17 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | 10-Deacetyl-7-xylosyltaxol 10-Deacetylpaclitaxel 7-Xyloside 10-Deacetyltaxol 7-Xyloside |
| Löslighetsinformation | DMSO : 33.33 mg/mL (35.31 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| Visa mer |