Läs mer
10-Deacetyl Baccatin III, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 10-Deacetylbaccatin-III |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C29H36O10/c1-14-17(31)12-29(36)24(38-25(35)16-9-7-6-8-10-16)22-27(5,23(34)21(33)20(14)26(29,3)4)18(32)11-19-28(22,13-37-19)39-15(2)30/h6-10,17-19,21-22,24,31-33,36H,11-13H2,1-5H3/t17-,18-,19+,21+,22-,24-,27+,28-,29+/m0/s1 |
| Formel vikt | 544.2308 |
| Procent renhet | >95% |