missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
10-Deacetyl Cephalomannine(>85%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 10-Deacetyltaxol B |
| CAS | 76429-85-1 |
| Molekylformel | C43 H51 N O13 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | (αR,βS)-α-Hydroxy-β-[[(2E)-2-methyl-1-oxo-2-buten-1-yl]amino]benzenepropanoic Acid (2aR,4S,4aS,6R,9S,11S,12S,12aR,12bS)-12b-(Acetyloxy)-12-(benzoyloxy)- |
| InChI formel | InChI=1S/C43H51NO13/c1-8-22(2)37(50)44-31(25-15-11-9-12-16-25)33(48)39(52)55-27-20-43(53)36(56-38(51)26-17-13-10-14-18-26)34-41(7,35(49)32(47)30(23(27)3)40(43,5)6)28(46)19-29-42(34,21-54-29)57-24(4)45/h8-18,27-29,31-34,36,46-48,53H,19-21H2,1-7H3,(H,44,50)/b22-8+/t27-,28-,29+,31-,32+,33+,34-,36-,41+,42-,43-/m0/s1 |
| LEDER | C\C=C(/C)\C(=O)N[C@H]([C@@H](O)C(=O)O[C@H]1C[C@]2(O)[C@@H](OC(=O)c3ccccc3)[C@@H]4[C@@]5(CO[C@@H]5C[C@H](O)[C@@]4(C)C(=O)[C@H](O)C(=C1C)C2(C)C)OC(=O)C)c6ccccc6 |
| IUPAC-namn | [(1S,2S,3R,4S,7R,9S,10S,12R,15S)-4-acetyloxy-1,9,12-trihydroxy-15-[(2R,3S)-2-hydroxy-3-[[(E)-2-methylbut-2-enoyl]amino]-3-phenylpropanoyl]oxy-10,14,17,17-tetramethyl-11-oxo-6-oxatetracyclo[11.3.1.03,10.04,7]heptadec-13-en-2-yl] benzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 789.86 |
| Formel vikt | 789.336 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?