Läs mer
10-deacetylbaccatin III, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15545066 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15545066 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15545066 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 294770010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 32981-86-5 | C29H36O10 | 544.6 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 10-Deacetylbaccatin III
CAS 32981-86-5
Smältpunkt 221.0°C to 223.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C29H36O10
Kvantitet 1 g
Specifik rotation -45
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol, acetone, pyridine, chloroform
InChI-nyckel YWLXLRUDGLRYDR-ZUKOLHLZSA-N
LEDER CC1=C2C(C(=O)C3(C(CC4C(C3C(C(C2(C)C)(CC1O)O)OC(=O)C5=CC=CC=C5)(CO4)OC(=O)C)O)C)O
Molekylvikt (g/mol) 544.6
PubChem CID 129316875
Formel vikt 544.6
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.