Läs mer
10-Deacetylbaccatin III, MedChemExpress
Beskrivning
10-Deacetylbaccatin-III is an intermediate for taxol analog preparations.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 10-Deacetylbaccatin III |
| CAS | 32981-86-5 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C29H36O10 |
| Kvantitet | 200 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (91.81 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CC1=C([C@@H](O)C([C@@]2(C)[C@@]3([H])[C@@](CO4)(OC(C)=O)[C@@]4([H])C[C@@H]2O)=O)C(C)(C)[C@@]([C@H]3OC(C5=CC=CC=C5)=O)(O)C[C@@H]1O |
| Molekylvikt (g/mol) | 544.59 |
| Formel vikt | 544.59 |
| Visa mer |