Läs mer
10-Deoxo-9,10-dehydro Ketotifen, TRC
Produktkod. 30135074
Change view
Kvantitet:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135074 50 mg
30011358 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30135074 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD23158050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4673-38-5
Molekylformel C19 H19 N S
Molekylvikt (g/mol) 293.43
Synonym Piperidine, 4-(4H-benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thien-4-ylidene)-1-methyl-, 4-(4H-Benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thien-4-ylidene)-1-methylpiperidine, 4H-Benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophene, piperidine deriv., 4-(4H-Benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophen-4-ylidene)-1-methylpiperidine, Ketotifen Hydrogen Fumarate Imp. A (EP)
IUPAC-namn 4-benzo[1,2]cyklopepta[2,4-b]tiofen-10-yliden-1-metylpiperidin
LEDER CN1CCC(=C2c3ccccc3C=Cc4sccc24)CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 10-Deoxo-9,10-dehydro Ketotifen
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C19H19NS/c1-20-11-8-15(9-12-20)19-16-5-3-2-4-14(16)6-7-18-17(19)10-13-21-18/h2-7,10,13H,8-9,11-12H2,1H3
Formel vikt 293.1238