Läs mer
10-Deoxy-10-oxodocetaxel, Mikromol
Produktkod. 30459476
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30459476 25 mg
1 options
Produktkod. 30459476 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3396.060025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Upptäck Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
10-Deoxy-10-oxodocetaxel, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 10-Oxo docetaxel
CAS 167074-97-7
Analyt- eller komponentnamn 10-Oxo docetaxel
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C43 H51 N O14
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 6-Oxodocetaxel
InChI formel InChI=1S/C43H51NO14/c1-22-26(55-37(51)32(48)30(24-15-11-9-12-16-24)44-38(52)58-39(3,4)5)20-43(53)35(56-36(50)25-17-13-10-14-18-25)33-41(8,34(49)31(47)29(22)40(43,6)7)27(46)19-28-42(33,21-54-28)57-23(2)45/h9-18,26-28,30,32-33,35,46,48,53H,19-21H2,1-8H3,(H,44,52)/t26-,27-,28+,30-,32+,33-,35-,41+,42-,43+/m0/s1
Lösningstyp Snyggt
LEDER CC(=O)O[C@@]12CO[C@@H]1C[C@H](O)[C@]3(C)[C@@H]2[C@H](OC(=O)c4ccccc4)[C@]5(O)C[C@H](OC(=O)[C@H](O)[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)c6ccccc6)C(=C(C(=O)C3=O)C5(C)C)C
Molekylvikt (g/mol) 805.86
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 805,331 g/mol