missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
10-Heneicosanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 10-Heneicosanone |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H42O/c1-3-5-7-9-11-12-14-16-18-20-21(22)19-17-15-13-10-8-6-4-2/h3-20H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 310.3236 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?