missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

10-Hydroxy-10,11-dihydrocarbamazepine 1.0 mg/ml in Acetonitrile, LoGiCal

Produktkod. 30462737
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30462737 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30462737 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCAMP0076.1011

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 10,11-Dihydro-10-Hydroxycarbamazepine
CAS 29331-92-8
Analyt- eller komponentnamn 10,11-Dihydro-10-Hydroxycarbamazepine
Frakt skick Ice pack (-20°C)
Molekylformel C15 H14 N2 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 10-Hydroxy-10,11-dihydrocarbamazepine, 10,11-Dihydro-10-hydroxy-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, 10,11-Dihydro-10-hydroxycarbamazepine, 10-Hydroxy-10,11-dihydrocarbamezepine, BIA 2-005, GP 47779, Licarbazepine
InChI formel InChI=1S/C15H14N2O2/c16-15(19)17-12-7-3-1-5-10(12)9-14(18)11-6-2-4-8-13(11)17/h1-8,14,18H,9H2,(H2,16,19)
Lösningstyp Single Solution
LEDER NC(=O)N1c2ccccc2CC(O)c3ccccc13
IUPAC-namn 5-hydroxy-5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepine-11-carboxamide
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 254.28
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 254.1055 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.