Läs mer
10-Hydroxy-2-decanone, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 10-Hydroxy-2-decanone |
| CAS | 35295-48-8 |
| Molekylformel | C10H20O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H20O2/c1-10(12)8-6-4-2-3-5-7-9-11/h11H,2-9H2,1H3 |
| LEDER | CC(=O)CCCCCCCCO |
| IUPAC-namn | 10-hydroxydecan-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 172.26 |
| Formel vikt | 172.1463 |