Läs mer
10-Hydroxy-2-decanone, TRC
Produktkod. 30407871
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30407871 250 mg
1 options
Produktkod. 30407871 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH943310250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 10-Hydroxy-2-decanone
CAS 35295-48-8
Molekylformel C10H20O2
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C10H20O2/c1-10(12)8-6-4-2-3-5-7-9-11/h11H,2-9H2,1H3
LEDER CC(=O)CCCCCCCCO
IUPAC-namn 10-hydroxydecan-2-one
Molekylvikt (g/mol) 172.26
Formel vikt 172.1463