Läs mer
10-hydroxy (E)-amitriptylin, TRC
Produktkod. 30369480
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30369480 25 mg
30370577 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30369480 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD46279025MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 64520-05-4
Molekylformel C20H23NO
Molekylvikt (g/mol) 293.4
Synonym (5E)-5-[3-(dimethylamino)propylidene]-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-10-ol
LEDER CN(C)CC\C=C\1/c2ccccc2CC(O)c3ccccc13
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 10-Hydroxy (E)-Amitriptyline
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C20H23NO/c1-21(2)13-7-12-17-16-9-4-3-8-15(16)14-20(22)19-11-6-5-10-18(17)19/h3-6,8-12,20,22H,7,13-14H2,1-2H3/b17-12+
Formel vikt 293.178