Läs mer
10-hydroxy Nortriptylin-maleat, TRC
Produktkod. 30399462
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30399462 25 mg
30389534 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30399462 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH94882025MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 74853-74-0
Molekylformel C23H25NO
Molekylvikt (g/mol) 395.45
Synonym (5E)-10,11-Dihydro-5-[3-(methylamino)propylidene]-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-10-ol (2Z)-2-Butenedioate, (E)-10-Hydroxynortriptyline Maleate, 10-Hydroxy-(E)-nortriptyline Maleate, trans-10-Hydroxynortriptyline Maleate
LEDER CNCC/C=C/1\C2=CC=CC=C2CC(C3=CC=CC=C13)O.C(=C/C(=O)O)/C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 10-Hydroxy Nortriptyline Maleate
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C19H21NO/c1-20-12-6-11-16-15-8-3-2-7-14(15)13-19(21)18-10-5-4-9-17(16)18/h2-5,7-11,19-21H,6,12-13H2,1H3/b16-11+
Formel vikt 395.1733