Läs mer
10-Hydroxyamitriptyline, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 10-Hydroxyamitriptyline |
| CAS | 1159-82-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | 10-Hydroxyamitriptyline |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C20 H23 N O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Amitriptyline Hydrochloride Imp. F (EP), Amitriptyline Imp. F (EP), (5EZ,10RS)-5-[3-(Dimethyl-amino)propylidene]-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]annulen-10-ol, 10-Hydroxyamitriptyline, Amitriptyline Hydrochloride Impurity F, Amitriptyline Impurity F |
| InChI formel | InChI=1S/C20H23NO/c1-21(2)13-7-12-17-16-9-4-3-8-15(16)14-20(22)19-11-6-5-10-18(17)19/h3-6,8-12,20,22H,7,13-14H2,1-2H3 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | CN(C)CCC=C1c2ccccc2CC(O)c3ccccc13 |
| Visa mer |