Läs mer
10-hydroxydekanonsyra, 96 %
Produktkod. 15447238
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15447238 1 g 1g
15457238 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15447238 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H60743.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1679-53-4 | C10H20O3 | 188,27 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1679-53-4
Molekylformel C10H20O3
Molekylvikt (g/mol) 188.27
MDL-nummer MFCD00010510
InChI-nyckel YJCJVMMDTBEITC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 10-hydroxydecanoate, decanoic acid, 10-hydroxy, unii-np03xo416b, 10-hydroxy capric acid, 10-hydroxy-decanoic acid, 1-hydroxydecanoicacid, 10-oh-capric acid, 10-hydroxycapric acid, 10-oh-decanoic acid, 10-hydroxydecanoicacid
PubChem CID 74300
ChEBI CHEBI:17409
IUPAC-namn 10-hydroxidekansyra
LEDER OCCCCCCCCCC(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 10-Hydroxydecanoic acid
Smältpunkt 75°C to 77°C
Linjär formel HO(CH2)9CO2H
Kvantitet 1 g
Formel vikt 188.26
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.