Läs mer
10-Hydroxydecanoic acid, MedChemExpress
Produktkod. 16499406
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16499406 100 mg
1 options
Produktkod. 16499406 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYY0148
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress 10-Hydroxydecanoic acid (NSC 15139) is a saturated fatty acid of 10-hydroxy-trans-2-decenoic acid from royal jelly, with anti-inflammatory activity.
10-Hydroxydecanoic acid (NSC 15139) is a saturated fatty acid of 10-hydroxy-trans-2-decenoic acid from royal jelly, with anti-inflammatory activity.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 10-Hydroxydecanoic acid
CAS 1679-53-4
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C10H20O3
Kvantitet 100 mg
Synonym NSC 15139
Löslighetsinformation DMSO : 120 mg/mL (637.42 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
LEDER O=C(O)CCCCCCCCCO
Molekylvikt (g/mol) 188.26
Formel vikt 188.26
Procent renhet 95.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation