Läs mer
10-hydroxydekaninsyra, TRC
Produktkod. 30010317
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30010317 10 g
17942305 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30010317 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH93405010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1679-53-4
Molekylformel C10 H20 O3
Molekylvikt (g/mol) 188.264
Synonym E-10-Hydroxy-2-decylennic Acid, NSC 15139
IUPAC-namn 10-hydroxydekansyra
LEDER OCCCCCCCCCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 10-Hydroxydecanoic Acid
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C10H20O3/c11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10(12)13/h11H,1-9H2,(H,12,13)
Formel vikt 188.1412