Läs mer
10-Hydroxygeraniol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 10-Hydroxygeraniol |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18O2/c1-9(6-7-11)4-3-5-10(2)8-12/h5-6,11-12H,3-4,7-8H2,1-2H3/b9-6-,10-5+ |
| Formel vikt | 170.1307 |