Läs mer
10-Hydroxyiminodibenzyl, Mikromol™
Description
10-Hydroxyiminodibenzyl
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 10-Hydroxyiminodibenzyl |
| CAS | 4014-77-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | 10-Hydroxyiminodibenzyl |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C14 H13 N O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 10,11-Dihydro-5H-dibenz[b,f]azepin-10-ol, 10-Hydroxyiminodibenzyl |
| InChI formel | InChI=1S/C14H13NO/c16-14-9-10-5-1-3-7-12(10)15-13-8-4-2-6-11(13)14/h1-8,14-16H,9H2 |
| LEDER | OC1Cc2ccccc2Nc3ccccc13 |
| IUPAC-namn | 6,11-dihydro-5H-benzo[b][1]benzazepin-5-ol |
| Show More |