missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

10-Hydroxyiminodibenzyl, Mikromol™

Produktkod. 30052081
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30052081 25 mg
30051403 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30052081 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0076.070025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

10-Hydroxyiminodibenzyl
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 10-Hydroxyiminodibenzyl
CAS 4014-77-1
Analyt- eller komponentnamn 10-Hydroxyiminodibenzyl
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C14 H13 N O
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 10,11-Dihydro-5H-dibenz[b,f]azepin-10-ol, 10-Hydroxyiminodibenzyl
InChI formel InChI=1S/C14H13NO/c16-14-9-10-5-1-3-7-12(10)15-13-8-4-2-6-11(13)14/h1-8,14-16H,9H2
LEDER OC1Cc2ccccc2Nc3ccccc13
IUPAC-namn 6,11-dihydro-5H-benzo[b][1]benzazepin-5-ol
Molekylvikt (g/mol) 211.26
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 211.0997 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.