Läs mer
10-Hydroxyimipramine BH3-Aduct, LoGiCal
Produktkod. 30463410
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30463410 10 mg
1 options
Produktkod. 30463410 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0077.04
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 10-Hydroxyimipramine BH3-Aduct
CAS 20438-96-4
Analyt- eller komponentnamn 10-Hydroxyimipramine BH3-Aduct
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C19 H24 N2 O . B H3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 10-Hydroxyimipramine BH3-Aduct
InChI formel InChI=1S/C19H24N2O.BH3/c1-20(2)12-7-13-21-17-10-5-3-8-15(17)14-19(22)16-9-4-6-11-18(16)21;/h3-6,8-11,19,22H,7,12-14H2,1-2H3;1H3
Lösningstyp Neat
LEDER B.CN(C)CCCN1c2ccccc2CC(O)c3ccccc13
IUPAC-namn borane;11-[3-(dimethylamino)propyl]-5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-5-ol
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 310.24
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 310.2216 g/mol