Läs mer
10-Hydroxyimipramine BH3-Aduct, Mikromol™
Produktkod. 30052689
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30052689 25 mg
30051297 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30052689 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0077.040025
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
10-Hydroxyimipramine BH3-Aduct
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 10-Hydroxyimipramine BH3-Aduct
CAS 20438-96-4
Analyt- eller komponentnamn 10-Hydroxyimipramine BH3-Aduct
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C19 H24 N2 O . B H3
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 10-Hydroxyimipramine BH3-Aduct
InChI formel InChI=1S/C19H24N2O.BH3/c1-20(2)12-7-13-21-17-10-5-3-8-15(17)14-19(22)16-9-4-6-11-18(16)21;/h3-6,8-11,19,22H,7,12-14H2,1-2H3;1H3
LEDER B.CN(C)CCCN1c2ccccc2CC(O)c3ccccc13
IUPAC-namn borane;11-[3-(dimethylamino)propyl]-5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-5-ol
Molekylvikt (g/mol) 310.24
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 310.2216 g/mol