Läs mer
Hamilton™ 10μ L 1700-serien gastät spruta
Nålmätare:
22s G
23s G
26S (ingen nål ingår)
26s G
Beställnings
Ingen nål ingår
Nålpunktstil:
Beställnings
Böjd, fasad (ingen nål ingår)
Ingen nål ingår
Kon
Skarp, avfasad, böjd, icke-kärna
Trubbig
Anslutningstyp:
Avtagbar
Cementerad
Beskrivning
- Denna serie av sprutor är idealiska för att dispensera volymer upp till 10μ L.
- En mängd olika avslutningar och nålalternativ finns tillgängliga i denna serie.
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | Borsilikatglas |
| Beskrivning | Avslutning: Avtagbar nål (RN) |
| Nålmätare | 26S (ingen nål ingår) |
| Diameter (engelska) Inre | 0,018 tum. |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,260 tum. |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.460 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 6.60 mm |
| Längd (engelska) Nål | Ingen nål ingår |
| Produkttyp | Gatät spruta, kalibrerad |
| Visa mer |