Läs mer
Hamilton™ 10μ L 1700-serien gastät spruta
Produktkod. 17864252
Nålmätare:
22s G
23s G
26S (ingen nål ingår)
26s G
Beställnings
Ingen nål ingår
Nålpunktstil:
Beställnings
Böjd, fasad (ingen nål ingår)
Ingen nål ingår
Kon
Skarp, avfasad, böjd, icke-kärna
Trubbig
Anslutningstyp:
Avtagbar
Cementerad
Produktkod. 17864252
Brand: Hamilton™ CAL80088
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
1700-seriens sprutor är den gastäta versionen av 700-seriens sprutor.
  • Denna serie av sprutor är idealiska för att dispensera volymer upp till 10μ L.
  • En mängd olika avslutningar och nålalternativ finns tillgängliga i denna serie.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Material PTFE
Nålmätare 23s G
Diameter (engelska) Inre 0,018 tum.
Diameter (engelska) Yttre 0,260 tum.
Diameter (metrisk) Inre 0.460 mm
Diameter (metrisk) Yttre 6.60 mm
Längd (engelska) Nål 1,69 tum.
Produkttyp Gastät spruta
Max. Temperatur (engelska) 122 °F
Max. Temperatur (metrisk) 50 °C
Min. Temperatur (engelska) 50 °F
Modell 1701 SN spruta
Min. Temperatur (metrisk) 10 °C
Kvantitet 1
Volym (metrisk) 10 μl
Längd (metrisk) nål 43 mm
Nålpunktstil Beställnings
Anslutningstyp Cementerad