Läs mer
Hamilton™ 25μ L, modell 702 RN spruta, nål säljs separat
Beskrivning
Inkluderar spruta. (Nålen säljs separat.)
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | SST, borosilikatglas |
| Nålmätare | Ingen nål ingår |
| Diameter (engelska) Inre | 0,029 tum. |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,305 tum. |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.729 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 7.75 mm |
| Produkttyp | Modell 702 RN spruta |
| Max. Tryck | 2000 psig (137,9 bar) |
| Max. Temperatur (engelska) | 176 °F |
| Visa mer |