Läs mer
Hamilton™ 10μ L 700-serien Microliter Spruta
Beskrivning
- 700-serien är den ursprungliga Hamilton-sprutan.
- Denna serie av Microliter sprutor är utformade för att lösa de allmänna kraven på vätskehantering i tillverknings- och forskningslaboratorier.
- 700-serien förblir industristandarden.
- Kolvarna och cylindern är inte utbytbara eller utbytbara.
- Kolvarna och cylindern är inte utbytbara eller utbytbara.
- Dispenserar volymer upp till 10μ L.
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Material | Borsilikatglas |
| Nålmätare | Ingen nål ingår |
| Diameter (engelska) Inre | 0,019 tum. |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,260 tum. |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.485 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 6.60 mm |
| Längd (engelska) Nål | Ingen nål ingår |
| Produkttyp | Microliter Spruta |
| Max. Temperatur (engelska) | 122 °F |
| Visa mer |