Läs mer
Axygen™ 10μ L Automationstips för Agilent™ /Hastighet 11 VPrep™ och Bravo, 384 Tips Format
Handla allt Axygen Scientific Produkter
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 19200
Beskrivning
Spetsar tillverkas enligt strikta specifikationer under strikta processkontroller och monteras via automatisering för att säkerställa konsekvent prestanda och kvalitet.
- Klar polypropen
- Certifierad RNase-/DNas-fri och icke-pyrogen
- Ickepyrogena
- Maxymum Recovery™ teknologi för ultralågt retention
- Finns i icke-steril eller steril
Beställningsinfo
10 ställ/pack, 5 pack/väska
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 10 μl |
| Filtrerade | Ej filtrerad |
| Sterilitet | Sterila |
| Färg | Klart |
| Certifikat och efterlevnad | ANSI |
| Rena påståenden | DNase, RNAse Free |
| För användning med (applikation) | Icke-pyrogen, används för strikta specifikationer under strikta processkontroller |
| Formatera | Ställ |
| Tipsstil | Automatisering, Rund |
| Förpackning | SBS Kuggstång |
| Visa mer |