Läs mer
Wheaton™ 10μ L Inokulationsslinga
Produktkod. 16455009
Change view
Storlek:
Kort
Standard
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
16455009 Standard
16415009 Kort
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16455009 Leverantör Wheaton™ Leverantörsnummer 711420
Tillförlitliga lösningar för jordbrukstester
Använd kampanjkoden 28024
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Inokulationsslinga för att leverera en känd volym vätskeprov för att möjliggöra noggrann mikrobiologisk analys
  • För att sprida prover på agarytan
  • Uppfylla kvantitativa standarder för hantering av mikrobiologiska prover
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Disponibel Engångsbruk
Volym 10μ L
Material ABS
Sterilitet Sterila
Storlek Standard
Färg Blått
Kvantitet 500
Förpackningstyp Förpackad i skalpåse
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras