Läs mer
Axygen™ 10μ L Mikrovolymfilterspetsar
Produktkod. 12555537 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Universal Fit Micro
Tipsstil:
Maxymum Recovery, Universell
Mikrovolym
Universell, Maxymum Recovery
Universell, Mikrovolym
Formatera:
Bulk
Ställ
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 4800
Paket med 960
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Tipsstil Formatera unitSize
12555537 Universal Fit Micro Mikrovolym Ställ Paket med 960
12796739 Universal Fit Micro Universell, Maxymum Recovery Ställ Paket med 4800
12633706 Universal Fit Micro Universell, Maxymum Recovery Ställ Paket med 960
12106890 Universal Fit Micro Universell, Mikrovolym Bulk Paket med 1000
11346074 Universal Fit Micro Universell, Mikrovolym Ställ Paket med 960
12706749 Universal Fit Micro Universell, Mikrovolym Ställ Paket med 4800
12756749 Universal Fit Micro Maxymum Recovery, Universell Ställ Paket med 4800
12116890 Universal Fit Micro Mikrovolym Bulk Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 12555537 Leverantör Axygen™ Leverantörsnummer TF400RS
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Axygen Universella spetsar utformade för att passa ett brett utbud av en- och flerkanalspipetter, kompatibla med de flesta populära märkena av pipetter. Dessa polypropenspetsar är icke-pyrogena och certifierade för att vara RNase-/DNase-fria.
  • Teknologiskt avancerat filtermaterial tillåter fri passage av luft samtidigt som det blockerar aerosolkontamination.
  • Filtermembranet innehåller inga lakbara tillsatser.
  • Axygen™ Maxymum Recovery™ ytan förbättrar noggrannheten och säkerställer maximal provåtervinning.
  • RNase-/DNas-fri
  • Ickepyrogena
  • Humant gDNA- och PCR-hämningsfritt
  • Beställningsinfo
    • Icke-filtrerad bulk: 1000 spetsar/förpackning, 240 förpackningar/fodral, Filtrerad bulk: 1000 spetsar/förpackning, 10 förpackningar/fodral
    • Rack: 96 spetsar/ställ, 10 ställ/förpackning, 5 förpackningar/fodral
    • Stapelställ: 96 spetsar/ställ, 5 ställ/stack, 10 staplar/väska
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Volym (metrisk) 0,5 till 10μ l
    Volym (metrisk) dispensering 0.5 to 10 μL
    Filtrerade Filtrerade
    Sterilitet Sterila
    Färg Klart
    Autoklaveringsbar Not Autoclavable
    Certifikat och efterlevnad USP 3127
    Rena påståenden DNase, RNAse Free
    För användning med (applikation) Tillåter återvinning av kostsamma prover med förbättrad precision och noggrannhet
    Formatera Ställ
    Tipsstil Mikrovolym
    Förpackning 96 Tips/Rack, 10 Rack/Pk, 5 Packs/Cs
    Kvantitet 4800/Cs.
    Produkttyp Filtered Pipette Tips
    Inkluderar 10 Racks x 96 Tips
    Disponibel Single-use
    För användning med (utrustning) Universal Fit Micro