Beställningsinfo
- Icke-filtrerad bulk: 1000 spetsar/förpackning, 240 förpackningar/fodral, Filtrerad bulk: 1000 spetsar/förpackning, 10 förpackningar/fodral
- Rack: 96 spetsar/ställ, 10 ställ/förpackning, 5 förpackningar/fodral
- Stapelställ: 96 spetsar/ställ, 5 ställ/stack, 10 staplar/väska
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 0,5 till 10μ l |
| Volym (metrisk) dispensering | 0.5 to 10 μL |
| Filtrerade | Filtrerade |
| Sterilitet | Sterila |
| Färg | Klart |
| Autoklaveringsbar | Not Autoclavable |
| Certifikat och efterlevnad | USP 3127 |
| Rena påståenden | DNase, RNAse Free |
| För användning med (applikation) | Tillåter återvinning av kostsamma prover med förbättrad precision och noggrannhet |
| Formatera | Ställ |
| Visa mer |