missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
10-Methacryloyldecylphosphate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 10-Methacryloyldecylphosphate |
| CAS | 85590-00-7 |
| Molekylformel | C14 H27 O6 P |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 2-Methyl-2-propenoic Acid 10-(Phosphonooxy)decyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C14H27O6P/c1-13(2)14(15)19-11-9-7-5-3-4-6-8-10-12-20-21(16,17)18/h1,3-12H2,2H3,(H2,16,17,18) |
| LEDER | CC(=C)C(=O)OCCCCCCCCCCOP(=O)(O)O |
| IUPAC-namn | 10-phosphonooxydecyl 2-methylprop-2-enoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 322.33 |
| Formel vikt | 322.1545 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?