Läs mer
10-Methoxy Iminostilbene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 10-Methoxy Iminostilbene |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H13NO/c1-17-15-10-11-6-2-4-8-13(11)16-14-9-5-3-7-12(14)15/h2-10,16H,1H3 |
| Formel vikt | 223.0997 |