Läs mer
10-metoxikarbamazepin (10-metoxi-5H-dibenz[b,f]azepin-5-karboxamid), Mikromol™
Produktkod. 30052246
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30052246 25 mg
17990846 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30052246 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0076.130025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
10-metoxikarbamazepin (10-metoxi-5H-dibenz[b,f]azepin-5-karboxamid)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 10-Methoxycarbamazepine
CAS 28721-09-7
Analyt- eller komponentnamn 10-Methoxycarbamazepine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C16 H14 N2 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 10-Methoxy-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, Oxcarbazepine Impurity B, Oxcarbazepine Impurity B
InChI formel InChI=1S/C16H14N2O2/c1-20-15-10-11-6-2-4-8-13(11)18(16(17)19)14-9-5-3-7-12(14)15/h2-10H,1H3,(H2,17,19)
LEDER COC1=Cc2ccccc2N(C(=O)N)c3ccccc13
IUPAC-namn 5-metoxibenzo[b][1]benzasapin-11-karboxamid
Molekylvikt (g/mol) 266.29
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 266,1055 g/mol