Läs mer
10-metyl-9(10H)-acridinon, TRC
Produktkod. 30468976
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30468976 1 g
1 options
Produktkod. 30468976 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3119281G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 10-Methyl-9(10H)-acridinone
CAS 719-54-0
Molekylformel C14H11NO
Kvantitet 1 g
Synonym 10-Methyl-9-Acridanone, 10-Methyl-9(10H)-acridone, 10-Methyl-9-acridanone, 10-Methyl-9-acridone, 10-Methylacridin-9-one, 10-Methylacridone, 9,10-Dihydro-9-methyl-10-acridinone, N-Methyl-9-acridone, N-Methylacridone, NSC 1189, NSC 54142
InChI formel InChI=1S/C14H11NO/c1-15-12-8-4-2-6-10(12)14(16)11-7-3-5-9-13(11)15/h2-9H,1H3
LEDER CN1c2ccccc2C(=O)c3ccccc13
IUPAC-namn 10-metytakridin-9-ett
Molekylvikt (g/mol) 209.24
Formel vikt 209.0841