Läs mer
10-Methylphenothiazine, 98%
Produktkod. 11490207
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11490207 5 g 5g
11400217 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11490207 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21648.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1207-72-3 | C13H11NS | 213.30 g/mol
De används i läkemedelstillverkning, särskilt antipsykotiska läkemedel. Används även som stabilisator mot polymerisation av akrylater.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
De används vid farmaceutisk tillverkning, särskilt antipsykotiska läkemedel. Används även som stabilisator mot polymerisation av akrylater.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1207-72-3
Molekylformel C13H11NS
Molekylvikt (g/mol) 213.30
MDL-nummer MFCD00041836
InChI-nyckel QXBUYALKJGBACG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 10-methyl-10h-phenothiazine, n-methylphenothiazine, 10h-phenothiazine, 10-methyl, phenothiazine, 10-methyl, acmc-1bo1o, bidd:gt0308, phenothiazide methyl derivative, 10-methylphenothiazine, 10-methyl-10h-phenothiazine #, phenothiazine, 10-methyl-8ci
PubChem CID 71015
IUPAC-namn 10-metylfenotiazin
LEDER CN1C2=CC=CC=C2SC2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 10-Methylphenothiazine
Smältpunkt 100°C to 103°C
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 213.3
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.