missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
10-Methylundecanal, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 10-Methylundecanal |
| CAS | 68820-37-1 |
| Molekylformel | C12 H24 O |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 10-Methylundecanal |
| InChI formel | InChI=1S/C12H24O/c1-12(2)10-8-6-4-3-5-7-9-11-13/h11-12H,3-10H2,1-2H3 |
| LEDER | CC(C)CCCCCCCCC=O |
| IUPAC-namn | 10-methylundecanal |
| Molekylvikt (g/mol) | 184.318 |
| Formel vikt | 184.183 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?