missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tocris Bioscience™ BOP
GREENER_CHOICE

Produktkod. 18767826
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 18767826

Brand: Tocris Bioscience™ 6047/10

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Dual α9β1/α4β1 integrin inhibitor; preferentially mobilizes HSCs

BOP is a dual α9β1/α4β1 integrin inhibitor; rapidly and preferentially mobilizes HSCs and progenitors. Augments HSC mobilization in combination with AMD3100 (Cat. No. 3299).

Fluorogenic, bright and photostable Fluorescent Conjugate BOP-JF646 (Cat. No. 6997) also available.

High affinity fluorescent derivative R-BC154 (Cat. No. 6048) also available.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

CAS 1947348-42-6
Kvantitet 10 mg
Löslighet Soluble to 100mM in water and to 100mM in DMSO
Molekylformel C25H28N3O7SNa
Formel vikt 537.56
Färg White
Produkttyp Inhibitor

For Research Use Only

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.