Läs mer
10 mg/LC som Sackaros Total Organic Carbon (TOC) standard för Sievers 900/M9 analysatorer, Reagecon
Handla allt Reagecon Produkter
Beskrivning
- Totalt organiskt/oorganiskt kol (TOC/TIC) referensstandard, totalt organiskt/oorganiskt kol (TOC/TIC) referensmaterial.
- Extremt hög specifikation och renhet.
- Producerad av ultrarena råvaror, inklusive vatten som framställs genom en speciell egenutvecklad process.
- Presenteras i flaskor som tillverkas, rengörs och urlakas genom en speciell patentskyddad process specifikt för produkten.
- Beredd och certifierad gravimetriskt på vikt/volymbasis enligt en specifikation av± 2 %.
- Reagecon innehar IEC/ISO 17025-ackreditering för kalibrering av laboratorievågar och pipetter (INAB Ref: 265C).
- De resulterande utrustningskalibreringscertifikaten utfärdas i enlighet med kraven i ISO/IEC 17025.
- Koncentrationen av dessa standarder verifieras med en högpresterande kalibrerad Total Organic Carbon Analyzer (TOC Instrument) med hjälp av ’Reagecon s ISO 17025 ackrediterad testmetod (INAB Ref: 264T).
- Kalibreringen av TOC-instrumentet slutförs med en hög renhet ISO Guide 34 ackrediterad TOC-standard liknande TOC-koncentrationsvärdet som denna produkt.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Noggrannhet: ±2%, Matris: vatten |
| Förpackning | TOC Glass Vial with Septa & Cap |
| Koncentration | 10 mg/L |
| Teknik | TOC-analys |
| Kvantitet | 35 ml |