Läs mer
Tocris Bioscience™ SNC 80
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30001124
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Produktkod. 30001124
Brand: Tocris Bioscience™ 0764/10
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Highly selective non-peptide δ agonist
A highly selective and potent non-peptide δ-opioid agonist, 2000-fold selective over μ-opioid receptors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 156727-74-1
Molekylformel C28H39N3O2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material SNC 80
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 449.64
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 449.639