Läs mer
Tocris Bioscience™ TR 14035
Produktkod. 18776706
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18776706 10 mg
18777226 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 18776706 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 6908/10
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Potent integrin α4β7 and α4β1 (VLA-4) antagonist
TR 14035 is a potent integrin α4β7 and α4β1 antagonist (IC50 values are 7 and 87 nM, respectively). Inhibits binding of HEK 293 cells to osteopontin forms. Orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 10 mg
Molekylformel C24H21Cl2NO5
Formel vikt 474.33
Produkttyp Antagonist
Renhet 98%