Läs mer
Hamilton™ 10 mL 1000-serien gastät spruta
Beskrivning
- Denna sprutserie har en mängd olika terminerings- och nålalternativ, vilket ger exceptionell mångsidighet och anpassningsförmåga.
- Dispenserar volymer upp till 10 ml.
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | Rostfritt stål |
| Nålmätare | Ingen nål ingår |
| Diameter (engelska) Inre | 0,574 tum. |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,695 tum. |
| Diameter (metrisk) Inre | 14.6 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 17.7 mm |
| Produkttyp | Gastät spruta |
| Max. Tryck | 200 psig |
| Max. Temperatur (engelska) | 239 °F |
| Visa mer |