Läs mer
SI Analytics™ 10 mL utbytbar enhet
Produktkod. 13485898 Handla allt SI Analytics Produkter
Change view
Volym (metrisk):
10 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
13485898 10 mL Varje
1 options
Produktkod. 13485898 Leverantör SI Analytics™ Leverantörsnummer 285220310
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10865.00 SEK
    9403.10 SEK / Paket med 1
    Save 1461.90 SEK
    13% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
SI Analytics™ 10 mL utbytbar enhet är ett tillbehör för TitroLine™ och Titronic™ modeller.
  • Med integrerat chip för reagensdata och brun glasflaska för titrant
  • Inkluderar GL 45 och S 40-flaskadapter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ WA 10
Inkluderar Integrerat chip, glasflaska, flaskadapter, dropprör och titrering itp
Volym (metrisk) 10 mL