Läs mer
Hamilton™ 10 mL, modell 1010 TLL SYR, instrumentspruta med lång livslängd
Volym (metrisk):
10 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Specifikationsblad
- Volym– 10 ml
- Typ av spruta– Longlife Gastät
- Serien med sprutor– 1000
- Uppsägning– PTFE Luer Lock (TLL)
- Kolv stil– Sidostolpsmontering (XL)
- Vätskeväg– Borosilikatglas, PTFE, UHMWPE
- Autoklaverbar– Inga
- Gassteriliserbar– Ja
- Maximal temperatur– 115 °C / 239 °F
- Lägsta temperatur– 10 °C / 50 °F
- Fats innerdiameter– 0,574 tum (14,6 mm)
- Fat Ytterdiameter– 0,695 tum (17,7 mm)
- Maximalt tryck– 200 psig (13,8 bar)
- Försäljningsmängd– 1 spruta per förpackning
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | UHMWPE-sprutor med lång livslängd, 1000-serien |
| Volym (metrisk) | 10 mL |