Läs mer
Heinz Herenz 10 ml provrör av polypropen
Beskrivning
- Provrör
- PP
- 16 x 100 mm
- Konisk
- 10 ml
- Med fand
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 10 mL |
| Längd (metrisk) | 100 mm |
| Material | Polypropen |
| Form | Cylindrisk |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Graderad | Nej |
| Förslutningstyp | Ej inkluderad |
| Produkttyp | Test Tube |
| Visa mer |