Läs mer
Wheaton™ 10 mL urinrör med tryckt etikett
Produktkod. 16404969
Inkluderar:
Etikett, samlingskopp
Etikett, samlingskopp, borsyra
Produktkod. 16404969
Brand: Wheaton™ 327230
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Steril behållare som erbjuder provsäkerhet och användarsäkerhet med utmärkt läckagefri prestanda.
  • Brett containersortiment för att passa de flesta användarbehov
  • Med samlingskopp
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Rött
Förslutningstyp Skruvlock
Disponibel Engångsbruk
Material Polystyren
Sterilitet Sterila
Bottenform Rund
Certifikat och efterlevnad EU-direktiv 98/79/EG
Diameter (metrisk) Inre 16 mm
För användning med (applikation) Urinanalys
Höjd (metrisk) 100 mm
Inkluderar Etikett, samlingskopp, borsyra
Etikettbeskrivning Tryckt
Latexfri Ja
nr per ärende 450/Cs.
Antal per förpackning 50 Pk.
Volym (metrisk) 10 mL