Läs mer
Wheaton™ 10 mL urinrör med tryckt etikett
Produktkod. 16474959
Change view
Inkluderar:
Etikett, samlingskopp
Etikett, samlingskopp, borsyra
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar
16474959 Etikett, samlingskopp
16404969 Etikett, samlingskopp, borsyra
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16474959 Leverantör Wheaton™ Leverantörsnummer 327220
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1465.00 SEK
    976.13 SEK / Paket med 450
    Save 488.87 SEK
    33% Av
 Begränsad artikel
I lager
Steril behållare som erbjuder provsäkerhet och användarsäkerhet med utmärkt läckagefri prestanda.
  • Brett containersortiment för att passa de flesta användarbehov
  • Med samlingskopp
Specifikationer
Stängningsfärg Vitt
Förslutningstyp Skruvlock
Disponibel Engångsbruk
Material Polystyren
Sterilitet Sterila
Bottenform Rund
Certifikat och efterlevnad EU-direktiv 98/79/EG
Diameter (metrisk) Inre 16 mm
För användning med (applikation) Urinanalys
Höjd (metrisk) 100 mm
Inkluderar Etikett, samlingskopp
Etikettbeskrivning Tryckt
Latexfri Ja
nr per ärende 450/Cs.
Antal per förpackning 50 Pk.
Volym (metrisk) 10 mL