Läs mer
Wheaton™ 10 mL urinrör med tryckt etikett
Inkluderar:
Etikett, samlingskopp
Etikett, samlingskopp, borsyra
Beskrivning
- Brett containersortiment för att passa de flesta användarbehov
- Med samlingskopp
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsfärg | Vitt |
| Förslutningstyp | Skruvlock |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Material | Polystyren |
| Sterilitet | Sterila |
| Bottenform | Rund |
| Certifikat och efterlevnad | EU-direktiv 98/79/EG |
| Diameter (metrisk) Inre | 16 mm |
| För användning med (applikation) | Urinanalys |
| Höjd (metrisk) | 100 mm |
| Visa mer |