Läs mer
Epredia™ 10% Neutral Buffered Formalin
Handla allt Epredia Produkter
Kvantitet:
1 gal.
2.5 gal.
5 gal.
Produkttyp:
Formalin
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
Beskrivning
- Phosphate buffers are used to stabilize the pH between 6.8 and 7.2
- Stringent quality control ensures a formalin concentration of 10%
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Formalin |
| Kvantitet | 5 gal. |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- 10% Neutral Buffered Formalin
- Fara
- Cancerogenitet Kategorija 1B
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 2
- H315-Irriterar huden.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
- H350-Kan orsaka cancer.
- H371-Kan orsaka organskador.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Innehåller: formaldehyde, methanol