Läs mer
10-Nonadecanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 10-Nonadecanone |
| CAS | 504-57-4 |
| Molekylformel | C19H38O |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H38O/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19(20)18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-18H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCCCCCCCC(=O)CCCCCCCCC |
| IUPAC-namn | nonadecan-10-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 282.5 |
| Formel vikt | 282.2923 |